Få mere at vide
2-Furoylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 10046243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10046243 25 mL Glasflaske 25ml
10478910 100 mL Glasflaske 100ml
10337490 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10046243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165380250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-69-5 | C5H3ClO2 | 130,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-69-5
Molekylær formel C5H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 130.53
MDL nummer MFCD00003228
InChI nøgle OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
IUPAC navn furan-2-carbonylchlorid
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoyl chloride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2 °C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 173 °C til 174 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5300 til 1,532
Mængde 25 mL
Beilstein 18, 276
Merck Index 15, 4339
Specifik vægtfylde 1.32
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i ether, toluen, methylenchlorid, dichlorethan, chlorbenzen, ethylacetat, thf og chloroform, nedbrydes i alkohol
Formel vægt 130.53
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.