Få mere at vide
2-furonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205700 5 g Glasflaske 5g
10645802 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-90-3 | C5H3NO | 93.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-90-3
Molekylær formel C5H3NO
Molekylvægt (g/mol) 93.09
MDL nummer MFCD00003223
InChI nøgle YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
PubChem CID 69245
IUPAC navn furan-2-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 146.0°C to 148.0°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4780 to 1.4800
Mængde 5 g
Beilstein 18, 278
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 93.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.