Få mere at vide
2-furonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-furonitril bruges som et ekstraktivt destillationsopløsningsmiddel og som sødemiddel. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk og finkemisk syntese. 2-furonitril blev anvendt som substrat til at undersøge substratspecificiteten af nitrilase fra Rhodococcus rhodochrous Jl-celle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-furonitril bruges som ekstraktiv destillationsopløsningsmiddel og som sødemiddel. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk og finkemisk syntese. 2-furonitril blev anvendt som substrat til at undersøge substratspecificiteten af nitrilase fra Rhodococcus rhodochrous Jl-celle.
Opløselighed Opløselig
i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Furonitrile |
| Tæthed | 1.062 |
| Kogepunkt | 146°C to 148°C |
| Flammepunkt | 35°C (95°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 107033 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in most common organic solvents. Slightly soluble in water. |
| Vis mere |