Få mere at vide
2-furosyre, TRC
Artikelnummer. 30400559
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30400559 5 g
1 options
Artikelnummer. 30400559 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8637755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furancarboxylic Acid
CAS 88-14-2
Molekylær formel C5 H4 O3
Mængde 5 g
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 2-Furoic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyfuran, 2-Furanoic acid, Furan-2-carboxylic acid, NSC 58965, NSC 8842, Pyromucic acid, α-Furancarboxylic acid, α-Furoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1occc1
IUPAC navn furan-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Formel vægt 112.016