Få mere at vide
2-Furoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16449366 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16449366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012946
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress 2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoic acid
CAS 88-14-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H4O3
Mængde 100 mg
Synonym Furan-2-carboxylic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (892.22 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CO1)O
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Formel vægt 112.08
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism