Få mere at vide
2-furoesyre-hydrazid, 98%
Artikelnummer. 10377760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377760 25 g Glasflaske 25g
10011710 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157160250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-71-4
MDL nummer MFCD00003235
InChI nøgle SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC navn furan-2-carbohydrazid
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoic acid hydrazide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H6N2O2
Mængde 25 g
Beilstein 18, 279
Molekylvægt (g/mol) 126.115
Formel vægt 126.11
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoic acid hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.