Få mere at vide
2-furoesyre-hydrazid, 98%
Artikelnummer. 11440204
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440204 50 g 50g
11430204 10 g 10g
11450204 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13630.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3326-71-4
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00003235
InChI nøgle SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC navn furan-2-carbohydrazid
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoic acid hydrazide
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Mængde 50 g
Beilstein 114435
Formel vægt 126.12
Procent renhed 98%