Få mere at vide
2-Furoic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Furoic-d3 Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)/i1D,2D,3D |
| Formel vægt | 115.0349 |