Få mere at vide
2-Furoinsyre, 98%
Artikelnummer. 10497300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497300 100 g Plastflaske 100g
10070920 5 g Glasflaske 5g
10754231 500 g Plastflaske 500g
10309323 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10497300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119821000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-14-2
MDL nummer MFCD00003238
InChI nøgle SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC navn furan-2-carboxylsyre
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129,0 °C til 133,0 °C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 230,0 °C til 232,0 °C
Flammepunkt 137 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C5H4O3
Mængde 100 g
Beilstein 18, 272
Merck Index 15, 4336
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 36 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, uopløselig i paraffinkulbrinter
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Formel vægt 112.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.