Få mere at vide
2-Furoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11450323
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450323 500 g 500g
11440323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11454.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.90 DKK
    745.65 DKK / 500g
    Spare 167.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112,084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-14-2
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.084
MDL nummer MFCD00003238
InChI nøgle SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC navn furan-2-carboxylsyre
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoic acid
Smeltepunkt 127 °C til 132 °C
Kogepunkt 230 °C til 232 °C (sublimation)
Flammepunkt 137 °C (278 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 110149
Merck Index 14,4307
Formel vægt 112.08
Procent renhed 98%