Få mere at vide
2-Furfulylamin, TRC
Artikelnummer. 30390285
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30390285 100 g
1 options
Artikelnummer. 30390285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF864260100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furfurylamine
CAS 617-89-0
Molekylær formel C5H7NO
Mængde 100 g
Synonym 2-Furanmethanamine, (2-Furanylmethyl)amine, (Furan-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)furan, 2-Furfurylamine, 2-Furylmethanamine, NSC 49136, NSC 61168
InChI formel InChI=1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
SMIL C1=COC(=C1)CN
Molekylvægt (g/mol) 97.12
Formel vægt 97.0528