Få mere at vide
2-Furfuryl-d5 thiol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Mercaptomethyl)furan-D5 |
| Molekylær formel | C5 D5 H O S |
| Mængde | 0.025 g |
| Synonym | 2-Furanmethane-α,α,3,4,5-d5-thiol, α,α,3,4,5-Pentadeutero-2-furfurylthiol, 2-(Mercaptomethyl-d2)furan-3,4,5-d3, 2-(Mercaptomethyl)furan-D5, 2-Furfuryl-d5 thiol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7 H,4H2/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| SMIL | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC navn | dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.1964 |
| Formel vægt | 119,0453 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% kemisk renhed |