Få mere at vide
2-Furanone, TRC
Artikelnummer. 30406690
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30406690 5 g
1 options
Artikelnummer. 30406690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8640505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furanone
CAS 497-23-4
Molekylær formel C4H4O2
Mængde 5 g
Synonym 4-Hydroxycrotonic Acid gamma-Lactone, 2,5-Dihydrofuranone, 2-Buten-4-olide, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl Ester, 5H-Furan-2-one, Cratone, Isocrotonolactone, NSC 197009, NSC 51296, deltaalpha,beta-Butenolide, alpha,beta-Crotonolactone, gamma-Crotolactone, gamma-Crotonolactone, gamma-Hydroxycrotonic Acid Lactone
InChI formel InChI=1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
SMIL O=C1OCC=C1
IUPAC navn 2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 84.07
Formel vægt 84.0211