Få mere at vide
2-furancarboxylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30408336
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30408336 10 g
1 options
Artikelnummer. 30408336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86376510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Furan-2-carboxylate
CAS 611-13-2
Molekylær formel C6 H6 O3
Mængde 10 g
Synonym AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
SMIL COC(=O)c1occc1
IUPAC navn Methylfuran-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317