Learn More
2-(Furan-2-yl)acetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Furan-2-yl)acetic Acid |
| CAS | 2745-26-8 |
| Molekylær formel | C6H6O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(2-Furyl)acetic acid, 2-Furanylacetic Acid, 2-Furylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)Cc1occc1 |
| IUPAC navn | 2-(furan-2-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.0317 |