Få mere at vide
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052050
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052050 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052050 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1341.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
CAS 1467-70-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6H4O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069, 2-Furanglyoxylic acid, 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)C(=O)c1occc1
IUPAC navn 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 140.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 140.011 g/mol