Få mere at vide
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| CAS | 1467-70-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6H4O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069, 2-Furanglyoxylic acid, 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)c1occc1 |
| IUPAC navn | 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid |
| Vis mere |