Få mere at vide
2-Furamide, 97%
Artikelnummer. 11406067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406067 1 g 1g
11416067 5 g 5g
11426067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25075.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-38-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-38-1
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00236147
InChI nøgle TVFIYRKPCACCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furamide, furamide, 2-furancarboxamide, furfurylamide, 2-furoamide, furoylamide, unii-8ig4632c1y, furancarboxamide, acmc-20anu6
PubChem CID 69108
IUPAC navn furan-2-carboxamid
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furamide
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 1 g
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%