Få mere at vide
2-Furaldehyde 2,2-dimethylhydrazone, 98%
Artikelnummer. 15414687
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414687 50 g 50g
15404687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32013.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14064-21-2 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14064-21-2
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00010685,MFCD00010685
InChI nøgle DURWBNUASAZMSN-SOFGYWHQSA-N
Synonym e-2-furan-2-ylmethylidene-1,1-dimethylhydrazine, furfural dimethyl hydrazone
PubChem CID 5372420
SMIL CN(C)\N=C\C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Furaldehyde 2,2-dimethylhydrazone
Tæthed 1.048
Kogepunkt 69°C (2 mmHg)
Flammepunkt 92°C (198°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.58
Mængde 50 g
IUPAC navn (2E)-2-[(furan-2-yl)methyliden]-1,1-dimethylhydrazin
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.