Få mere at vide
2'-Fucosyllactose (~90%), TRC
Artikelnummer. 30133278
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133278 2 mg
30136368 1 mg
30006397 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8361382MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41263-94-9
Molekylær formel C18H32O15
Molekylvægt (g/mol) 488.44
Synonym Lactose, 2'-O-fucosyl- (7CI), O-6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl-(1→2)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, 2'-Fucosyllactose, 2'-O-Fucosyllactose
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fucosyllactose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Formel vægt 488.1741
Procent renhed >95%