Få mere at vide
2-Formylphenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 40138-16-7 |
| Molekylær formel | C7H7BO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 157839, o-Formylbenzeneboronic Acid, o-Formylphenylboronic Acid, B-(2-Formylphenyl)boronic Acid, 2-Boronobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1ccccc1C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.94 |
| Formel vægt | 150.0488 |