Få mere at vide
2-Formylcinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Formylcinnamic Acid |
| CAS | 28873-89-4 |
| Molekylær formel | C10 H8 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | (E)-3-(2-formylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0473 |