Få mere at vide
2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 61934-93-8 |
| Molekylær formel | C6H9NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-2-11-6(10)5(3-8)7-4-9/h3-4,8H,2H2,1H3,(H,7,9) |
| SMIL | CCOC(=O)C(=CO)NC=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-formamido-3-hydroxyprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vægt | 159.0532 |