Få mere at vide
2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic-13C2 Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic-13C2 Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1391062-48-8 |
| Molekylær formel | C413C2H9NO4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-2-11-6(10)5(3-8)7-4-9/h3-4,8H,2H2,1H3,(H,7,9)/i5+1,6+1 |
| SMIL | CCO[13C](=O)[13C](=CO)NC=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-formamido-3-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.13 |
| Formel vægt | 161.0599 |