Få mere at vide
2-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-hydrazinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(propyl-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamoyl)amino]formamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Cl3N3O3/c1-2-3-19(13(21)18-17-8-20)4-5-22-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21) |
| Formel vægt | 367.0257 |
| Procent renhed | >95% |