missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Formyl-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30407946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407946 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7008951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Formyl-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester
CAS 80370-42-9
Molekylær formel C6H8O4
Mængde 1 g
Synonym (Ethoxycarbonyl)malonaldehyde, 2-Formyl-3-oxo-propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Diformylacetate, Ethyl 2-Formyl-3-oxopropanoate
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(C=O)C=O
IUPAC navn ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.