Få mere at vide
2-Formamidoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Formamidoacetamide |
| CAS | 4238-57-7 |
| Molekylær formel | C3 H6 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Formylamino)acetamide, Formylglycinamide, N-Formylglycinamide, N-Formylglycine amide, NSC 29551, Nα-Formylglycinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-3(7)1-5-2-6/h2H,1H2,(H2,4,7)(H,5,6) |
| SMIL | NC(=O)CNC=O |
| IUPAC navn | 2-formamidoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.092 |
| Formel vægt | 102.043 |