Få mere at vide
2-(Fmoc-amino)isobutyric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458758 25 g 25g
15438758 1 g 1g
15448758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62211.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94744-50-0
Molekylær formel C19H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 325.36
MDL nummer MFCD00151913
InChI nøgle HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-aib-oh, fmoc-alpha-methylalanine, fmoc-alpha-me-ala-oh, 2-fmoc-amino isobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-fmoc-2-aminoisobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino isobutyric acid
PubChem CID 2756096
SMIL CC(C)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Fmoc-amino)isobutyric acid
Smeltepunkt 182°C to 188°C
Mængde 25 g
Beilstein 5604328
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-methylpropansyre
Formel vægt 325.36
Procent renhed 98%