Få mere at vide
2-(Fmoc-amino)benzoesyre, 98%
Beskrivelse
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer
. Opløselighed
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Fmoc-amino)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 216 °C til 218 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7659726 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand eller 1% eddikesyre. |
| Formel vægt | 359.37 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |