Få mere at vide
2-(Fmoc-amino)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15430169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430169 5 g 5g
15440169 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63459.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150256-42-1 | C22H17NO4 | 359,381 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer
. Opløselighed
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150256-42-1
Molekylær formel C22H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 359.381
MDL nummer MFCD00235883
InChI nøgle CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-2-abz-oh, fmoc-2-aminobenzoic acid, 2-fmoc-amino benzoic acid, fmoc-abz-oh, n-fmoc-anthranilic acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, fmoc-anthranilic acid, benzoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, n-2-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-benzoic acid
PubChem CID 978386
IUPAC navn 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)benzoesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=CC=C4C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Fmoc-amino)benzoic acid
Smeltepunkt 216°C to 218°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 7659726
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
Formel vægt 359.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver