Få mere at vide
2-Fluorotoluene-alpha-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorotoluene-D (methyl-D) |
| CAS | 17359-78-3 |
| Molekylær formel | C7 D H6 F |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1-fluoro-2-(methyl-d)- (9 CI), Toluene-α-d, o-fluoro- (8 CI), 2-Fluorotoluene-d1, 1-Fluoro-2-(methyl-d1)benzene, 2-Fluorotoluene-α-d, 2-Fluorotoluene-d, 2-Fluorotoluene-D (methyl-D) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]Cc1ccccc1F |
| IUPAC navn | 1-(deuteriomethyl)-2-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.135 |
| Formel vægt | 111.0595 g/mol |
| Vis mere |