Få mere at vide
2-Fluorotoluen-alfa, alfa, alfa-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 25319-49-7 |
| Molekylær formel | C7 D3 H4 F |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Toluene-α,α,α-d3, o-fluoro- (8 CI), 1-Fluoro-2-(methyl-d3)benzene, 2-Fluorotoluene-α,α,α-d3, 2-Fluorotoluene-d3, 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1F |
| IUPAC navn | 1-fluoro-2-(trideuteriomethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.1474 |
| Formel vægt | 113,072 g/mol |
| Vis mere |