Få mere at vide
2-fluorothiophenol, 97 %
Artikelnummer. 11491577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491577 5 g 5g
11481577 1 g 1g
11401587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24995.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2557-78-0
Molekylær formel C6H4FS
Molekylvægt (g/mol) 127.16
MDL nummer MFCD00041419
InChI nøgle WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
PubChem CID 520216
SMIL FC1=CC=CC=C1[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorothiophenol
Tæthed 1.203
Kogepunkt 164 °C
Flammepunkt 56 °C (133 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.555
Mængde 5 g
FN nummer UN3071
Beilstein 2039768
Følsomhed Luftfølsom
IUPAC navn 2-fluorbenzenthiol
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%