Få mere at vide
2-Fluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoropyridine |
| CAS | 372-48-5 |
| Molekylær formel | C5H4FN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Fluoropyridine, 2-Pyridyl Fluoride, NSC 5077 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.09 |
| Formel vægt | 97.0328 |