Få mere at vide
2-fluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444723
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444723 10 g 10g
11389609 25 g 25g
11399609 100 g 100g
11454723 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11444723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11627.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.092 g/mol
2-Fluoropyridin er en nyttig precursor for 2,3-disubstituerede pyridiner, som er fremstillet ved muligheden for metallering ved C-3 sammen med den let nukleofile fortrængning af det aktiverede fluor. Det kan også reagere med thiophen for at få 2-thiophen-2-yl-pyridin. Det bruges til syntese af aminopyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoropyridin er en nyttig forløber for 2,3-disubstituerede pyridiner, som er fremstillet ved muligheden for metallering ved C-3 sammen med den let nukleofile fortrængning af den aktiverede fluor. Det kan også reagere med thiophen for at få 2-thiophen-2-yl-pyridin. Det bruges til syntese af aminopyridiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-48-5
Molekylær formel C5H4FN
Molekylvægt (g/mol) 97.092
MDL nummer MFCD00006224
InChI nøgle MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium
PubChem CID 9746
IUPAC navn 2-fluorpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine
Tæthed 1.129
Kogepunkt 124°C to 126°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Brydningsindeks 1.467
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1515
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 97.09
Procent renhed 99%