Få mere at vide
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride |
| CAS | 65352-94-5 |
| Molekylær formel | C6H3ClFNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFNO/c7-6(10)4-1-2-5(8)9-3-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(cn1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 6-fluoropyridine-3-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.55 |
| Formel vægt | 158.9887 |