Learn More
2-Fluoropyridine-4-methanol, 97%
Product Code. 15289766 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15289766 5 g 5g
15279766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15289766 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 452370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 131747-60-9 | C6H6FNO | 127.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131747-60-9
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.12
InChI nøgle IAFXOPAZVVMMLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridin-4-yl methanol, 2-fluoro-4-pyridinemethanol, 2-fluoro-pyridin-4-yl-methanol, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro, acmc-1c3lv, 2-fluoropyridine-4-methanol, 2-fluoro-4-hydroxymethylpyridine, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro-9ci
PubChem CID 11332468
IUPAC navn (2-fluorpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1=CN=C(C=C1CO)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-4-methanol
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoropyridine-4-methanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.