Få mere at vide
2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450001
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450001 1 g 1g
11440001 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450001 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044755.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-65-3
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.10
MDL nummer MFCD02181194
InChI nøgle JMPFWDWYGOWUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisonicotinic acid, 2-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoroisonicotinicacid, 2-fluoro-4-carboxypyridine, 2-fluoro-4-pyridinylcarboxylic acid, 2-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem2998, pubchem3548
PubChem CID 345360
IUPAC navn 2-fluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 195°C to 497°C
Mængde 1 g
Formel vægt 141.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver