Få mere at vide
2-Fluoropyridin-4-boronsyre pinacolester, 95 %
Artikelnummer. 10812081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10812081 1 g Glasflaske 1g
10666470 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10812081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435930010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458532-86-0
Molekylær formel C11H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.05
MDL nummer MFCD06798253
InChI nøgle PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
IUPAC navn 2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47,9 °C til 51,6 °C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 223.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.