Få mere at vide
2-Fluoropyridin-4-boronsyre pinacolester, 95 %
Artikelnummer. 11476330
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476330 5 g 5g
11466330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27179.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223,05 g/mol
Anvendes i lægemidler, agrokemikalier og højteknologiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes i lægemidler
, agrokemikalier og højteknologiske materialer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458532-86-0
Molekylær formel C11H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.05
MDL nummer MFCD06798253
InChI nøgle PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
IUPAC navn 2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 223.06
Procent renhed 95%