Få mere at vide
2-fluorpyridin-4-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456580 5 g 5g
11446580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27630.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 401815-98-3 | Molekylær formel: C5H5BFNO2 | Molekylvægt: 140,91 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401815-98-3
Molekylær formel C5H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD04112534
InChI nøgle WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
IUPAC navn (2-fluorpyridin-4-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Smeltepunkt ∽195 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 140.91
Procent renhed 95%