Få mere at vide
2-fluorpyridin-3-boronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357439
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357439 1 g 1g
15467735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27845.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452972-14-4
Molekylær formel C11H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.054
MDL nummer MFCD06798245
InChI nøgle YYOZFGQOPNTVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic pound inverted question markacid pound inverted question markpinacol pound inverted question markester, pubchem24045, 2-fluoropyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 12067063
IUPAC navn 2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Mængde 1 g
Formel vægt 223.06
Procent renhed 95%