Få mere at vide
2-Fluoropyrazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15515946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15515946 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15515946 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropyrazine
CAS 4949-13-7
Tæthed 1.2130g/mL
Kogepunkt 110.0°C
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C4H3FN2
MDL nummer MFCD03094084
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.213
Synonym 2-fluoro-pyrazine, fluoropyrazine, pyrazine, fluoro, pyrazine, 2-fluoro, 2-fluoranylpyrazine, pubchem13961, 2-fluoro-1,4-diazine
InChI nøgle IJUHIGIZXFLJOY-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=NC=CN=C1
IUPAC navn 2-fluoropyrazine
Molekylvægt (g/mol) 98.08
PubChem CID 642835
Formel vægt 98.08
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyrazine, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.