Få mere at vide
2-fluorpropiofenon, TRC
Artikelnummer. 30391095
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30391095 5 g
1 options
Artikelnummer. 30391095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5955955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Molekylær formel C9H9FO
Mængde 5 g
Synonym 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1ccccc1F
IUPAC navn 1-(2-fluorofhenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 152.17
Formel vægt 152.0637