Få mere at vide
2-fluorpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30398718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398718 5 g
30396695 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5986105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6087-13-4
Molekylær formel C3 H5 F O2
Molekylvægt (g/mol) 92.07
Synonym 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
IUPAC navn 2-fluorpropansyre
SMIL CC(F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropropionic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 92.0274