Få mere at vide
2-fluorpropionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455570
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455570 1 g 1g
15423317 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25841.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6087-13-4 | Molekylformel: C3H5FO2 | Molekylvægt: 92,069 g/mol
2-Fluorpropionsyre anvendes inden for det medicinske felt til diagnostiske formål. Den er mærket med 18F og bruges som billeddiagnostisk middel til at opdage prostatakræft hos mennesker. Den bruges også til at fremstille 2-fluorofedtsyrer, forbindelser der udviser svampedræbende egenskaber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Fluorpropionsyre anvendes inden for det medicinske felt til diagnostiske formål. Den er mærket med 18F og bruges som billeddiagnostisk middel til at opdage prostatakræft hos mennesker. Den bruges også til at fremstille 2-fluorofedtsyrer, forbindelser der udviser svampedræbende egenskaber.
Opløselighed
Delvist blandet i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Opbevar væk fra oxiderende stoffer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6087-13-4
Molekylær formel C3H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 92.069
MDL nummer MFCD06247714
InChI nøgle ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-propionic acid, propanoic acid, 2-fluoro, pubchem13698, propanoic acid,2-fluoro, acmc-1b20x, ksc492i2p
PubChem CID 256876
IUPAC navn 2-fluorpropansyre
SMIL CC(C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoropropionic acid
Tæthed 1.214
Kogepunkt 66 °C til 67 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 82 °C (180 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.383
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Delvist blandet i vand.
Formel vægt 92.07
Procent renhed 96%