missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-fluoropropanedioic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-fluoropropanedioic acid |
| CAS | 473-87-0 |
| Molekylær formel | C3H3O4F |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3FO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | C(C(=O)O)(C(=O)O)F |
| IUPAC navn | 2-fluoropropanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.05 |
| Formel vægt | 122.0015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?