Få mere at vide
2-Fluorophenyl Methyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorophenyl Methyl Sulfone |
| CAS | 654-47-7 |
| Molekylær formel | C7H7FO2S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | o-Fluorophenyl Methyl Sulfone, 1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene, 2-Fluoro-1-(methylsulfonyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC navn | 1-fluoro-2-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0151 |