Få mere at vide
2-Fluorophenyl Methyl Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30392764
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30392764 5 g
1 options
Artikelnummer. 30392764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5956405G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenyl Methyl Sulfone
CAS 654-47-7
Molekylær formel C7H7FO2S
Mængde 5 g
Synonym o-Fluorophenyl Methyl Sulfone, 1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene, 2-Fluoro-1-(methylsulfonyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccccc1F
IUPAC navn 1-fluoro-2-methylsulfonylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Formel vægt 174.0151