missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Fluorophenyl Cyclopentyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| CAS | 111982-45-7 |
| Molekylær formel | C12H13FO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13FO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1C(=O)C2CCCC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vægt | 192.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?