Få mere at vide
(2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17910466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17910466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17910466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0069.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
CAS 735-06-8
Analyt- eller komponentnavne (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 F N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, Benzophenone, 2'-fluoro-2-(methylamino)-5-nitro- (7CI,8CI), (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, 2-(Methylamino)-5-nitro-2'-fluorobenzophenone, 2'-Fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone, Ro 05-5114, Flunitrazepam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H11FN2O3/c1-16-13-7-6-9(17(19)20)8-11(13)14(18)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3
SMIL CNc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2-fluorophenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
Molekylvægt (g/mol) 274.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 274.0754 g/mol