Få mere at vide
(2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone |
| CAS | 735-06-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 F N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, Benzophenone, 2'-fluoro-2-(methylamino)-5-nitro- (7CI,8CI), (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, 2-(Methylamino)-5-nitro-2'-fluorobenzophenone, 2'-Fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone, Ro 05-5114, Flunitrazepam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11FN2O3/c1-16-13-7-6-9(17(19)20)8-11(13)14(18)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2-fluorophenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone |
| Vis mere |